Learn More
Éster 4-nitrobencílico de N,N'-bis(benciloxicarbonil)-L-lisina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine 4-Nitrobenzyl Ester |
| CAS | 1331899-68-3 |
| Fórmula molecular | C29 H31 N3 O8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N,N'-Bis(Benzyloxycarbonyl)-L-Lysine 4-Nitrobenzyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H31N3O8/c33-27(38-19-24-14-16-25(17-15-24)32(36)37)26(31-29(35)40-21-23-11-5-2-6-12-23)13-7-8-18-30-28(34)39-20-22-9-3-1-4-10-22/h1-6,9-12,14-17,26H,7-8,13,18-21H2,(H,30,34)(H,31,35)/t26-/m0/s1 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(COC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCc2ccccc2)NC(=O)OCc3ccccc3)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-nitrofenil)metilo (2S)-2,6-bis(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 549.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 549.2111 |