Learn More
N,N'-Bis(benciloxicarbonil)-1H-pirazol-1-carboxamidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450756 1 g 1 g
15460756 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54092.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 152120-55-3 | C20H18N4O4 | 378.388 g/mol
N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N′-bis(benciloxicarbonil)-1H-pirazol-1-carboxamidina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152120-55-3
Fórmula molecular C20H18N4O4
Peso molecular (g/mol) 378.388
Número MDL MFCD02683516
Clave InChI NRBUVVTTYMTSKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-bis-z-1-guanylpyrazole, n,n'-bis benzyloxycarbonyl-1h-pyrazole-1-carboxamidine, n,n-bisbenzyloxycarbonyl-1-guanylpyrazole, benzyl benzyloxy carbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, pyrazole z 2, pyrazol z 2, n,n'-bs-z-1-guanylpyrazole, n,n;-bis-z-1-guanylpyrazole, benzyl n-1z-benzyloxy carbonyl imino pyrazol-1-yl methyl carbamate, n,n'-di-cbz-1h-pyrazole-1-carbo
PubChem CID 6371643
Nombre IUPAC (NZ)-N-[fenilmetoxicarbonilamino(pirazol-1-il)metilideno]carbamato de bencilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)N3C=CC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Punto de fusión 87°C to 91°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.38
Porcentaje de pureza ≥98%