Learn More
N,N'-bis-(benzotiazol-3-il)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis-(benzothiazol-3-yl)piperazine |
| CAS | 223586-82-1 |
| Fórmula molecular | C18H16N4S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,4-Bis(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazine, Ziprasidone EP Impurity P |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16N4S2/c1-3-7-15-13(5-1)17(19-23-15)21-9-11-22(12-10-21)18-14-6-2-4-8-16(14)24-20-18/h1-8H,9-12H2 |
| SMILES | N1(C2=NSC3=C2C=CC=C3)CCN(C4=NSC5=C4C=CC=C5)CC1 |
| Nombre IUPAC | 1,4-bis(benzo[d]isotiazol-3-il)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 352.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.08 |