Learn More
N,N'-Bis(acriloil)cistamina, reactivo de electroforesis, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460657 1 g 1 g
15470657 5 g 5 g
15480657 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66893.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60984-57-8 | C10H16N2O2S2 | 260.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El BAC se utiliza como un entrecruzador reversible para geles de poliacrilamida, para simplificar el aislamiento de macromoléculas separadas en los geles. El enlace de disulfuro se puede romper con un agente reductor adecuado. Una porción de 1-g de gel al 4 % (12:1) se disolverá en 5 ml de 100 mM DTT en TBE (pH 8,3) en menos 30 minutos. El pH de 8,3 es óptimo para la rápida disolución del gel.
Solubilidad
Soluble en 50 mg/ml en ácido acético.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60984-57-8
Fórmula molecular C10H16N2O2S2
Peso molecular (g/mol) 260.37
Número MDL MFCD00036225
Clave InChI DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-bis acryloyl cystamine, n,n'-bisacrylylcystamine, 2-propenamide, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis, 2,2'-bisacrylamino diethyldisulfide, bis-acrylylcystamine: bac, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis acrylamide, n-2-2-prop-2-enamido ethyl disulfanyl ethyl prop-2-enamide, n-2-2-prop-2-enoylamino ethyldisulfanyl ethyl prop-2-enamide, acmc-20ak9p, n,n-bis-acrylylcystamine
PubChem CID 100602
Nombre IUPAC N-[2-[2-(prop-2-enoilamino)etildisulfanil]etil]prop-2-enamida
SMILES C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Bis(acryloyl)cystamine
Nombre de nota Electrophoresis Reagent
Punto de fusión 123°C to 124°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble at 50mg/mL in acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.37
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Bis(acryloyl)cystamine, Electrophoresis Reagent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis(acrylamide)