Learn More
N,Nft.-Bis(acriloil)cistamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359618 1 g 1 g
11349618 5 g 5 g
11339618 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11359618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044132.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
Se utiliza como un entrecruzador reversible para geles de poliacrilamida
N,N'-Bis(acryloyl)cystamine is used as a reversible cross-linker for polyacrylamide gels. It is also used for DNA purification. Further, it finds application in Suzuki reaction and fabrication of hydrogel modified plasmonic crystal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60984-57-8
Fórmula molecular C10H16N2O2S2
Peso molecular (g/mol) 260.37
Número MDL MFCD00036225
Clave InChI DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-bis acryloyl cystamine, n,n'-bisacrylylcystamine, 2-propenamide, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis, 2,2'-bisacrylamino diethyldisulfide, bis-acrylylcystamine: bac, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis acrylamide, n-2-2-prop-2-enamido ethyl disulfanyl ethyl prop-2-enamide, n-2-2-prop-2-enoylamino ethyldisulfanyl ethyl prop-2-enamide, acmc-20ak9p, n,n-bis-acrylylcystamine
PubChem CID 100602
Nombre IUPAC N-[2-[2-(prop-2-enoilamino)etildisulfanil]etil]prop-2-enamida
SMILES C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N′-Bis(acryloyl)cystamine
Punto de fusión 123°C to 124°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in acetic acid. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.37
Forma física Polvo, envasado bajo argón
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Bis(acryloyl)cystamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis(acrylamide)