Learn More
N,N-Bis(7-metiloctanil)trifluorometano sulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Bis(7-methyloctanyl)trifluoromethane Sulfonamide |
| CAS | 1246815-82-6 |
| Fórmula molecular | C19H38F3NO2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1,1-Trifluoro-N,N-bis(7-methyloctyl)methanesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H38F3NO2S/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-23(26(24,25)19(20,21)22)16-12-8-6-10-14-18(3)4/h17-18H,5-16H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)CCCCCCN(CCCCCCC(C)C)S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trifluoro-N,N-bis(7-metiloctil)metanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 401.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.2575 |