Learn More
N,N'-bis-(4-nitrofenil)urea 100 μg/ml en acetonitrilo/DMSO, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324904 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324904 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15598590DL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Bis-(4-nitrophenyl)urea
CAS 587-90-6
Nombres de analitos o componentes N,N'-Bis-(4-nitrophenyl)urea
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H10 N4 O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Carbanilide, 4,4'-dinitro- (6CI,7CI,8CI), N,N'-Bis(4-nitrophenyl)urea, 1,3-Bis(4-nitrophenyl)urea, 1,3-Di(4-nitrophenyl)urea, 4,4'-Dinitrocarbanilide, 4,4'-Dinitrodiphenylurea, DNC, N,N'-Bis(p-nitrophenyl)urea, N,N'-Di(p-nitrophenyl)urea, NSC 101086
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N4O5/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22/h1-8H,(H2,14,15,18)
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1
Nombre IUPAC 1,3-bis(4-nitrofenil)urea
Solvent or Matrix Acetonitrile/Dimethyl Sulfoxide
Peso molecular (g/mol) 302.24
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.0651 g/mol