Learn More
N,N-Bis(4-metoxibencil)amina, TRC
Código de producto. 30472828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472828 250 mg 250 miligramos
30470344 1 g 1 g
30464344 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472828 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM265690250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17061-62-0
Fórmula molecular C16H19NO2
Peso molecular (g/mol) 257.33
Sinónimo N-(4-Methoxybenzyl)-1-(4-methoxyphenyl)methanamine, N,N-Bis(4-Methoxybenzyl)amine, Bis(4-methoxybenzyl)amine, 4,4'-dimethoxy-dibenzylamine
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)-N-[(4-metoxifenil)metil]metanamina
SMILES COc1ccc(CNCc2ccc(OC)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Bis(4-methoxybenzyl)amine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO2/c1-18-15-7-3-13(4-8-15)11-17-12-14-5-9-16(19-2)10-6-14/h3-10,17H,11-12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1416