Learn More
N,N-Bis(4-metoxibencil)amina, TRC
Código de producto. 30470344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470344 1 g 1 g
30464344 5 g 5 g
30472828 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2656901G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17061-62-0
Fórmula molecular C16H19NO2
Peso molecular (g/mol) 257.33
Sinónimo N-(4-Methoxybenzyl)-1-(4-methoxyphenyl)methanamine, N,N-Bis(4-Methoxybenzyl)amine, Bis(4-methoxybenzyl)amine, 4,4'-dimethoxy-dibenzylamine
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)-N-[(4-metoxifenil)metil]metanamina
SMILES COc1ccc(CNCc2ccc(OC)cc2)cc1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N,N-Bis(4-methoxybenzyl)amine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO2/c1-18-15-7-3-13(4-8-15)11-17-12-14-5-9-16(19-2)10-6-14/h3-10,17H,11-12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1416
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.