Learn More
N,N'-bis[3-(trifluorometil-4-cianofenil]urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis[3-trifluoromethyl-4-cyanophenyl]urea |
| CAS | 1895865-11-8 |
| Fórmula molecular | C17 H8 F6 N4 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N,N'-Bis[3-(trifluoromethyl-4-cyanophenyl]urea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H8F6N4O/c18-16(19,20)13-5-11(3-1-9(13)7-24)26-15(28)27-12-4-2-10(8-25)14(6-12)17(21,22)23/h1-6H,(H2,26,27,28) |
| SMILES | FC(F)(F)c1cc(NC(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F)ccc1C#N |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 398.262 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.06 |