Learn More
N,N'-bis(3-piridil)urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis(3-pyridyl)urea |
| CAS | 39642-60-9 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N4 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N,N-Bis(3-Pyridyl)Urea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N4O/c16-11(14-9-3-1-5-12-7-9)15-10-4-2-6-13-8-10/h1-8H,(H2,14,15,16) |
| SMILES | O=C(Nc1cccnc1)Nc2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dipiridin-3-ilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 214.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0855 |