Learn More
N,N'-bis(3-metilfenil)propanodiamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis(3-methylphenyl)propanediamide |
| CAS | 116476-70-1 |
| Fórmula molecular | C17H18N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N2O2/c1-12-5-3-7-14(9-12)18-16(20)11-17(21)19-15-8-4-6-13(2)10-15/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21) |
| SMILES | Cc1cccc(NC(=O)CC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1 |
| Nombre IUPAC | N,N'-bis(3-metilfenil)propanodiamida |
| Peso molecular (g/mol) | 282.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1368 |