Learn More
N,N'-bis(3-metilfenil)propanodiamida, TRC
Código de producto. 30348705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30348705 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30348705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5140202.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N,N'-Bis(3-methylphenyl)propanediamide
CAS 116476-70-1
Fórmula molecular C17H18N2O2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N2O2/c1-12-5-3-7-14(9-12)18-16(20)11-17(21)19-15-8-4-6-13(2)10-15/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21)
SMILES Cc1cccc(NC(=O)CC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1
Nombre IUPAC N,N'-bis(3-metilfenil)propanodiamida
Peso molecular (g/mol) 282.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1368
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.