Learn More
N,N-bis(3-aminopropil)metilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Bis(3-aminopropyl)methylamine |
| CAS | 105-83-9 |
| Fórmula molecular | C7H19N3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H19N3/c1-10(6-2-4-8)7-3-5-9/h2-9H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCCN)CCCN |
| Nombre IUPAC | N1-(3-aminopropil)-N1-metilpropano-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 145.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.1579 |