Learn More
Alfa Aesar™ N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, 97%
Código de producto. 11345149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11345149 5g 5 g
1 options
Código de producto. 11345149 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A18133.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine
CAS 4605-14-5
Punto de ebullición 101°C to 103°C (1mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C9H24N4
Número MDL MFCD00008213
Cantidad 5g
Número UN UN2735
Sinónimo norspermine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl, n,n'-bis 3-aminopropyl propane-1,3-diamine, 1,5,9,13-tetraazatridecane, 3,3,3-tetramine, thermine, 1,3-propanediamine, n1,n3-bis 3-aminopropyl, n,n-bis 3-aminopropyl-1,3-propanediamine, n1,n1'-propane-1,3-diyl bis propane-1,3-diamine
Clave InChI ZAXCZCOUDLENMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CN)CNCCCNCCCN
Nombre IUPAC N'-[3-(3-aminopropylamino)propyl]propane-1,3-diamine
Peso molecular (g/mol) 188.319
PubChem CID 78350
ChEBI CHEBI:45718
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.32
Porcentaje de pureza 97%