Learn More
N,N'-bis[(2-propeniloxi)carbonil]-L-cistina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis[(2-propenyloxy)carbonyl]-L-cystine |
| CAS | 80349-71-9 |
| Fórmula molecular | C14 H20 N2 O8 S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2R,2'R)-3,3'-Disulfanediylbis(2-(((allyloxy)carbonyl)amino)propanoic Acid) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N2O8S2/c1-3-5-23-13(21)15-9(11(17)18)7-25-26-8-10(12(19)20)16-14(22)24-6-4-2/h3-4,9-10H,1-2,5-8H2,(H,15,21)(H,16,22)(H,17,18)(H,19,20)/t9-,10-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)OCC=C)C(=O)O)NC(=O)OCC=C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-3-[[(2R)-2-carboxi-2-(prop-2-enoxicarbonilamino)etil]disulfanil]-2-(prop-2-enoxicarbonilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 408.447 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.066 |