Learn More
N,N'-bis(2-mercaptobenzoil)hidrazida, TRC
Código de producto. 30345481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345481 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30345481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB48182550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Bis(2-mercaptobenzoyl)hydrazide
CAS 292615-41-9
Fórmula molecular C14H12N2O2S2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N2O2S2/c17-13(9-5-1-3-7-11(9)19)15-16-14(18)10-6-2-4-8-12(10)20/h1-8,19-20H,(H,15,17)(H,16,18)
SMILES Sc1ccccc1C(=O)NNC(=O)c2ccccc2S
Nombre IUPAC 2-sulfanil-N'-(2-sulfanilbenzoil)benzohidrazida
Peso molecular (g/mol) 304.39