Learn More
N,N-Bis(2-hidroxietil) Tridecilamina, TRC
Código de producto. 30133847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133847 500 mg 500 miligramos
17932465 250 mg 250 miligramos
17913845 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133847 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB443865500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18312-57-7
Fórmula molecular C17H37NO2
Peso molecular (g/mol) 287.48
Nombre IUPAC 2-[2-hidroxietil(tridecil)amino]etanol
SMILES CCCCCCCCCCCCCN(CCO)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Bis(2-hydroxyethyl) Tridecylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18(14-16-19)15-17-20/h19-20H,2-17H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.2824
Porcentaje de pureza >95%