Learn More
N.N'-bis(2-Hidroxietil)oxamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11404437 5 g 5 g
11414437 25 g 25 g
11424437 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20458.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1871-89-2 | C6H12N2O4 | 176.172 g/mol
N.N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N.N′-bis(2-hidroxietil)oxamida es una importante materia prima e intermedia utilizada en la síntesis orgánica, en productos farmacéuticos, en agroquímicos y en colorantes.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable a temperaturas y presiones normales. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1871-89-2
Fórmula molecular C6H12N2O4
Peso molecular (g/mol) 176.172
Número MDL MFCD00020559
Clave InChI FPQJEXTVQZHURJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-bis 2-hydroxyethyl oxamide, n1,n2-bis 2-hydroxyethyl oxalamide, nn'-bis 2-hydroxyethyl oxamide, unii-t92n2yr78x, ethanediamide, n,n'-bis 2-hydroxyethyl, n,n-bis 2-hydroxyethyl oxamide, n,n'-bis-2-hydroxyethyl-oxamide, ethanediamide, n1,n2-bis 2-hydroxyethyl, n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethanediamide, n-2-hydroxyethyl-n'-2-hydroxyethyl ethane-1,2-diamide
PubChem CID 74638
Nombre IUPAC N,N'-bis(2-Hidroxietil)oxamida
SMILES C(CO)NC(=O)C(=O)NCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N.N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide
Punto de fusión 167°C to 169°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 99%