Learn More
Cloruro de N,N-bis(2-hidroxietil)-N-metil-2-[(1-oxooctadecil)oxi]etanaminio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-methyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethanaminium Chloride |
| CAS | 119214-97-0 |
| Fórmula molecular | C25H52NO4.Cl |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H52NO4.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-25(29)30-24-21-26(2,19-22-27)20-23-28;/h27-28H,3-24H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].O=C(OCC[N+](C)(CCO)CCO)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-hidroxi-N-(2-hidroxietil)-N-metil-N-(2-(estearoiloxi)etil)etan-1-aminio |
| Peso molecular (g/mol) | 466.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 465.36 |