Learn More
Cloruro de N,N-bis(2-hidroxietil)-N-metil-2-[(1-oxooctadecil)oxi]etanaminio, TRC
Código de producto. 30406414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30406414 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30406414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH88290025MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-methyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethanaminium Chloride
CAS 119214-97-0
Fórmula molecular C25H52NO4.Cl
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H52NO4.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-25(29)30-24-21-26(2,19-22-27)20-23-28;/h27-28H,3-24H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].O=C(OCC[N+](C)(CCO)CCO)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC Cloruro de 2-hidroxi-N-(2-hidroxietil)-N-metil-N-(2-(estearoiloxi)etil)etan-1-aminio
Peso molecular (g/mol) 466.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.36
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.