Learn More
Cloruro de N,N-bis(2-hidroxietil)-N-metil-2-[(1-oxohexadecil)oxi]etanaminio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-methyl-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethanaminium Chloride |
| CAS | 443999-11-9 |
| Fórmula molecular | C23H48NO4.Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H48NO4.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-23(27)28-22-19-24(2,17-20-25)18-21-26;/h25-26H,3-22H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].O=C(OCC[N+](C)(CCO)CCO)CCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-hidroxi-N-(2-hidroxietil)-N-metil-N-(2-(palmitoiloxi)etil)etan-1-aminio |
| Peso molecular (g/mol) | 438.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.33 |