Learn More
N,N-bis(2-hidroxietil)etilendiamina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348347 1 g 1 g
11338347 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032312.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3197-06-6 | C6H16N2O2 | 148.21 g/mol
It is employed as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3197-06-6
Fórmula molecular C6H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 148.21
Número MDL MFCD00014822
Clave InChI CYOIAXUAIXVWMU-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Densidad 1.069 g/mL
Punto de ebullición 174°C to 178°C (3 to 4 mmHg)
Olor Amine-like
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sinónimo n,n-bis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, 2,2'-2-aminoethyl azanediyl diethanol, ethanol, 2,2'-2-aminoethyl imino bis, 2,2'-2-aminoethyl imino bisethanol, 2-2-aminoethyl 2-hydroxyethyl amino ethanol, 2-2-aminoethyl 2-hydroxyethyl amino ethan-1-ol, aminoethyldiethanolamine, aminoethylethanolamine solution, 2,2'-2-aminoethyl imino diethanol, acmc-20a9el
Información de solubilidad Soluble in water.
SMILES C(CN(CCO)CCO)N
Nombre IUPAC 2-[2-aminoetil(2-hidroxietil)amino]etanol
PubChem CID 98535
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine