Learn More
N,N'-Bis(2-hidroxietil)etilenodiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10494175 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10494175 50 g Frasco de vidrio 50 g
10001801 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10494175 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 345180500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4439-20-7 | C6H16N2O2 | 148.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4439-20-7
Fórmula molecular C6H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 148.2
Número MDL MFCD00002842
Clave InChI GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, n,n'-diethanolethylenediamine, ethanol, 2,2'-1,2-ethanediyldiimino bis, 1,2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane, 3,6-diazaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis azanediyl diethanol, n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylene diamine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl-ethylenediamine, 2-2-2-hydroxyethylamino ethylamino ethanol
PubChem CID 78179
Nombre IUPAC 2-[2-(2-hidroxietilamino)etilamino]etanol
SMILES C(CNCCO)NCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 92°C to 99°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HOCH2CH2NHCH2-)2
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvos o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.