Learn More
N,N-Bis(2-hidroxietil)dodecanamida (>80%), TRC
Código de producto. 30482393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482393 5 g -
30469209 1 g 1 g
30475484 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN0782355G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-40-1
Fórmula molecular C16 H33 N O3
Peso molecular (g/mol) 287.44
Sinónimo Dodecanamide, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)dodecanamide, A 2000, AC 1000, AC 1000 (amide), Alkamide LE, Aminon L 02, Amisol LDE, Amisol LDE-G, Amisol SG, Amycol LDE, Antistatic B 2, Bis(2-hydroxyethyl)lauramide, Chemistat 2500, Chemstat LD 100, Clindrol 100L, Clindrol 200L, Clindrol Superamide 100L, Comperlan LD, Condensate PL, Crillon LDE, Dehydat 10, Denone 2863, Detergent 6501, Detergent 6502, Diethanolamine lauroylamide, Diethanollauramide, Duspar LA 2000, Emid 6511, Empilan LDE, Ethylan MLD, Hetamide ML, Incromide LR, Javachem A 2000, LA 2000, LDA, LDA (surfactant), LDE, Lalmin D, Lankrostat JP, Lauramide DEA, Lauramido DEA, Lauric acid diethanolamide, Lauric diethanolamide, Lauroyl diethanolamide, Lauroyldiethanolamine, Lauryl diethanolamide, Mackamide LL, Mackamide LLM, Mazamide LS 196, Micopol LDE, Monamid 150LW, Monamid 150LWA, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)lauramide, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)lauroylamide, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)laurylamide, N,N-Bis(hydroxyethyl)lauramide, N,N-Bis(β-hydroxyethyl)lauramide, N,N-Di(2-hydroxyethyl)lauramide, N,N-Diethanoldodecanamide, N,N-Diethanollauramide, N,N-Diethanollauric acid amide, N,N-Diethylollauramide, N-Dodecanoyldiethanolamine, N-Lauroyldiethanolamine, Neo Duspar LA 2000P, Ninaer, Ninol 30LL, Ninol 50LL, Ninol 52LL, Ninol 55LL, Ninol 70SL, Ninol AA 62, Ninol AA 62 Extra, Nissan Stafoam DL, Onyxol 345, PUB 350, Pionin D 1110, Profan AA 62EX, Protamide L 80M, Rewomid DL 203S, Rewomid DLMS, Richamide 6310, Richamide STD, Schercomid SL-EX, Stafoam DL, Standamid LD, Standamid LDS, Standamid LDS-RV, Standarmi AC LDS-RV, Steinamid DL 203S, Stepan LDA, Stremid K, Super Amide L 9A, Super Amide L 9C, Surfactant 6501, Synotol L 60, Tohol N 230X, Trisophone PK, Unamide J 56, Varamide ML 1, Witcamide 5138, Witcamide 5195
Nombre IUPAC N,N-bis(2-hidroxietil)dodecanamida
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)N(CCO)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauryl Diethanolamide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(20)17(12-14-18)13-15-19/h18-19H,2-15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.246