Learn More
N,N-bis(2-hidroxietil)bencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 13127-79-2 |
| Fórmula molecular | C10H15NO4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)benzenesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO4S/c12-8-6-11(7-9-13)16(14,15)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2 |
| SMILES | O=S(C1=CC=CC=C1)(N(CCO)CCO)=O |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(2-hidroxietil)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 245.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.07 |