Learn More
Ácido N,N-bis(2-hidroxietil)-2-aminoetanosulfónico, ácido libre, MP Biomedicals™
Código de producto. 11384149 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11384149 100 g
11394149 250 g
11304159 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11384149 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210092780
CAS 10191-18-1
Fórmula molecular C6H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 213.25
Número MDL MFCD00007533
Clave InChI AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N, N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N, N-Bis(2-hydroxyethyl)taurine
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etano-1-ácido sulfónico
SMILES OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, free acid
Color Blanco
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9961
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.23