Learn More
N,N-Bis(2-cloroetil)-p-toluenosulfonamida, grado técnico 90%, TRC
Código de producto. 30331337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331337 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30331337 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4190101G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
CAS 42137-88-2
Fórmula molecular C11 H15 Cl2 N O2 S
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)-4-methyl-, p-Toluenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)- (6CI,7CI), N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzensulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide, NSC 49364
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15Cl2NO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)17(15,16)14(8-6-12)9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CCCl)CCCl
Nombre IUPAC N,N-bis(2-cloroetilo)-4-metilbencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 296.2133
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0201