Learn More
N,N-Bis(2-cloroetil)-p-toluenosulfonamida, grado técnico 90%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide |
| CAS | 42137-88-2 |
| Fórmula molecular | C11 H15 Cl2 N O2 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)-4-methyl-, p-Toluenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)- (6CI,7CI), N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzensulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide, NSC 49364 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15Cl2NO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)17(15,16)14(8-6-12)9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CCCl)CCCl |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(2-cloroetilo)-4-metilbencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 296.2133 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.0201 |