Learn More
N,N-Bis(2-cloroetilo)-p-toluensulfonamida, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397375 5 g 5 g
11307385 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05296.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 42137-88-2 | C11H15Cl2NO2S | 296.206 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42137-88-2
Fórmula molecular C11H15Cl2NO2S
Peso molecular (g/mol) 296.206
Número MDL MFCD00018944
Clave InChI PTVBBIMKLOMGSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-bis 2-chloroethyl-p-toluenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-p-toluenesulphonamide, n,n-bis .beta.-chloroethyl-p-toluenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-toluenesulfonamide, n,n-bis 2'-chloroethyl-4-methylbenzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzene sulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzene sulphonamide, benzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methyl, n,n-bis-2-chloro-ethyl-4-methyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 96039
Nombre IUPAC N,N-bis(2-cloroetilo)-4-metilbencenosulfonamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(CCCl)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
Punto de fusión 45°C to 47°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2134258
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.22
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico