Learn More
N,N-Bis(2-cloroetil)benzenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30134442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134442 2.5 g 2.50 g
30008492 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4189102.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58023-19-1
Fórmula molecular C10 H13 Cl2 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 282.19
Sinónimo NSC 240403;
Nombre IUPAC N,N-bis(2-cloroetil)benzenosulfonamida
SMILES ClCCN(CCCl)S(=O)(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Bis(2-chloroethyl)benzenesulfonamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13Cl2NO2S/c11-6-8-13(9-7-12)16(14,15)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.0044
Porcentaje de pureza >95%