Learn More
Diclorhidrato de N,N'-bis(2-aminoetil)tiourea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis(2-aminoethyl)thiourea Dihydrochloride |
| CAS | 1639405-29-0 |
| Fórmula molecular | C5 H14 N4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-Bis(2-aminoethyl)thiourea Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H14N4S/c6-1-3-8-5(10)9-4-2-7/h1-4,6-7H2,(H2,8,9,10) |
| SMILES | NCCNC(=S)NCCN |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis(2-aminoetil)tiourea |
| Peso molecular (g/mol) | 162.256 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.094 |