Learn More
N,N'-Bis(2-aminoetil)-1,3-propanodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461088 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15461088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54950.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
CAS 4741-99-5
Densidad 0.96
Punto de ebullición 142°C to 145°C
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Fórmula molecular C7H20N4
Fórmula lineal H2NCH2CH2NH(CH2)3NHCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.494
Número MDL MFCD00008174
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 1742732
Sinónimo n,n'-bis 2-aminoethyl-1,3-propanediamine, 1,4,8,11-tetraazaundecane, 2,3,2-tetramine, n,n'-bis 2-aminoethyl propane-1,3-diamine, 1,4,8,11-tetrazaundecane, ethylenetrimethyleneethylenetetramine, 1,3-propanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, 1,9-diamino-3,7-diazanonane, n1,n1'-propane-1,3-diyl bis ethane-1,2-diamine, 3,7-diazanonane-1,9-diamine
Clave InChI UWMHHZFHBCYGCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CNCCN)CNCCN
Nombre IUPAC N,N'-bis(2-aminoetil)propan-1,3-diamina
Peso molecular (g/mol) 160.265
PubChem CID 78479
ChEBI CHEBI:30348
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.26
Porcentaje de pureza 97%