Learn More
N,N'-bis(2,6-dimetilfenil)-1,4-piperazindiacetamida, Mikromol™
Código de producto. 30051661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051661 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051661 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1320.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,N'-bis(2,6-dimetilfenil)-1,4-piperazindiacetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis[N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide]
CAS 380204-72-8
Nombres de analitos o componentes 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis[N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide]
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H32 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis[N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide], Ranolazine Related Compound D
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32N4O2/c1-17-7-5-8-18(2)23(17)25-21(29)15-27-11-13-28(14-12-27)16-22(30)26-24-19(3)9-6-10-20(24)4/h5-10H,11-16H2,1-4H3,(H,25,29)(H,26,30)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCN(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)CC2
Nombre IUPAC 2-[4-[2-(2,6-dimetilanilino)-2-oxoetil]piperazin-1-il]-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 408.54
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.2525 g/mol