Learn More
Clorhidrato de N,N'-bis(2,4-xilil)-N-metilformamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis(2,4-xylyl)-N-methylformamidine Hydrochloride |
| CAS | 1391062-43-3 |
| Fórmula molecular | C18 H23 Cl N2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N,N’-Bis(2,4-dimethylphenyl)-N-methylmethanimidamide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-13-6-8-17(15(3)10-13)19-12-20(5)18-9-7-14(2)11-16(18)4;/h6-12H,1-5H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C=Nc1ccc(C)cc1C)c2ccc(C)cc2C |
| Nombre IUPAC | N,N'-bis(2,4-dimetilfenil)-N-metilmetanimidamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 302.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.155 |