Learn More
N,N'-bis(2,4-xilil)formamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis(2,4-Xylyl)Formamidine |
| CAS | 16596-04-6 |
| Fórmula molecular | C17 H20 N2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N,N’-Bis(2,4-dimethylphenyl)methanimidamide, N,N'-Di-2,4-xylylformamidine, N,N’-Bis(2,4-dimethylphenyl)formamidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2/c1-12-5-7-16(14(3)9-12)18-11-19-17-8-6-13(2)10-15(17)4/h5-11H,1-4H3,(H,18,19) |
| SMILES | Cc1ccc(N\C=N\c2ccc(C)cc2C)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | N,N'-bis(2,4-dimetilfenil)metanimidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 252.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.1626 |