Learn More
N,N'-Bis(2,3-dihidroxipropil)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamida, TRC
Código de producto. 30136131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136131 5 g 5 g
17938604 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136131 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4266005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76820-34-3
Fórmula molecular C14 H19 N3 O8
Peso molecular (g/mol) 357.32
Sinónimo N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide
Nombre IUPAC 1-N,3-N-bis(2,3-dihidroxipropil)-5-nitrobenceno-1,3-dicarboxamida
SMILES OCC(O)CNC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)NCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N3O8/c18-6-11(20)4-15-13(22)8-1-9(3-10(2-8)17(24)25)14(23)16-5-12(21)7-19/h1-3,11-12,18-21H,4-7H2,(H,15,22)(H,16,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1172
Porcentaje de pureza >95%