Learn More
N,N'-bis(2,3-dihidroxipropil)-5-nitro-1,3-bencenodicarboxamida, Mikromol™
Código de producto. 17969934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17969934 25 mg 25 miligramos
17999854 100 mg 100 miligramos
30463446 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17969934 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1468.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,N'-bis(2,3-dihidroxipropil)-5-nitro-1,3-bencenodicarboxamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide
CAS 76820-34-3
Nombres de analitos o componentes N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H19 N3 O8
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide, Iohexol Related Compound C
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N3O8/c18-6-11(20)4-15-13(22)8-1-9(3-10(2-8)17(24)25)14(23)16-5-12(21)7-19/h1-3,11-12,18-21H,4-7H2,(H,15,22)(H,16,23)
SMILES OCC(O)CNC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)NCC(O)CO
Nombre IUPAC 1-N,3-N-bis(2,3-dihidroxipropil)-5-nitrobenceno-1,3-dicarboxamida
Peso molecular (g/mol) 357.32
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1172 g/mol