Learn More
Diclorhidrato de N,N'-Bis[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]-N,N'-dimetilpropano-1,3-diamina, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de N,N'-Bis[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]-N,N'-dimetilpropano-1,3-diamina, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 63434-11-7 |
| Nombres de analitos o componentes | N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H38 N2 O4 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP), Verapamil Imp. A (EP), N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP) as Dihydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity A as Dihydrochloride, Verapamil Impurity A as Dihydrochloride |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | Cl.Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCN(C)CCc2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 503.51 |
| Mostrar más |