Learn More
Diclorhidrato de N,N'-Bis[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]-N,N'-dimetilpropano-1,3-diamina, Mikromol™
Código de producto. 30050990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050990 25 mg 25 miligramos
30052022 100 mg 100 miligramos
30457859 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30050990 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0022.070025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de N,N'-Bis[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]-N,N'-dimetilpropano-1,3-diamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
CAS 63434-11-7
Nombres de analitos o componentes N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C25 H38 N2 O4 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP), Verapamil Imp. A (EP), N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP) as Dihydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity A as Dihydrochloride, Verapamil Impurity A as Dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCN(C)CCc2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
Peso molecular (g/mol) 503.51
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 503,505 g/mol