Learn More
N,N-bis(1-naftilmetil)aminometano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-bis(1-naphthylmethyl)aminomethane |
| CAS | 5418-22-4 |
| Fórmula molecular | C23 H21 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Naphthalenemethanamine','N-methyl-N-(1-naphthalenylmethyl)-, N-Methyl-N-(1-naphthalenylmethyl)-1-naphthalenemethanamine, NSC 10424 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H21N/c1-24(16-20-12-6-10-18-8-2-4-14-22(18)20)17-21-13-7-11-19-9-3-5-15-23(19)21/h2-15H,16-17H2,1H3 |
| SMILES | CN(Cc1cccc2ccccc12)Cc3cccc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | N-metil-1-naftalen-1-il-N-(naftalen-1-ilmetil)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 311.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.1674 |