Learn More
N,N'-Bis(1,4-benzodioxano-2-carbonil)piperazina, TRC
Código de producto. 30180372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180372 25 mg 25 miligramos
30179806 100 mg 100 miligramos
30180323 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180372 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41050525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617677-53-9
Fórmula molecular C22 H22 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 410.42
Sinónimo 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine, Doxazosin Mesilate Imp. C (EP)
Nombre IUPAC [4-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-3-carbonil)piperazina-1-il]-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-3-il)metanona
SMILES O=C(C1COc2ccccc2O1)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N2O6/c25-21(19-13-27-15-5-1-3-7-17(15)29-19)23-9-11-24(12-10-23)22(26)20-14-28-16-6-2-4-8-18(16)30-20/h1-8,19-20H,9-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.1478