Learn More
Clorhidrato de N,N,beta-trimetil-10H-pirido[3,2-b][1,4]benzotiazina-10-etanamina (clorhidrato de beta-isotipendilo), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N,N,beta-trimetil-10H-pirido[3,2-b][1,4]benzotiazina-10-etanamina (clorhidrato de beta-isotipendilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Isothipendyl Hydrochloride |
| CAS | 132962-42-6 |
| Nombres de analitos o componentes | beta-Isothipendyl Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H19 N3 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,β-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 10-(2-dimethylamino-1-methylethyl)-, monohydrochloride (6CI), N,N,β-Trimethyl-10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine Hydrochloride, β-Isothipendyl Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(11-18(2)3)19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(CN(C)C)N1c2ccccc2Sc3cccnc13 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-2-pirido[3,2-b][1,4]benzotiazin-10-ilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |