Learn More
N-(N-benciloxicarboniloxi)succinimida, TRC
Código de producto. 30333932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333932 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30333932 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28627525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
CAS 13139-17-8
Fórmula molecular C12H11NO5
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-[[(Benzyloxy)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 1-[[(Phenylmethoxy)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 1-[[[(Phenylmethyl)oxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, Benzyl 2,5-dioxopyrrolid-1-yl Carbonate, Benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl Carbonate, Benzyl N-succinimidyl Carbonate, Benzyl Succinimidyl Carbonate, Benzyloxycarbonyloxysuccinimide, Cbz-OSu, N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO5/c14-10-6-7-11(15)13(10)18-12(16)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O
Nombre IUPAC carbonato de bencilo (2,5-dioxopirrolidin-1-il)
Peso molecular (g/mol) 249.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0637