Learn More
N,N,alfa-trimetil-10H-fenotiazina-10-acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N,alpha-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-acetamide |
| CAS | 86382-43-6 |
| Fórmula molecular | C17H18N2OS |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N,N,α-Trimethylphenothiazine-10-acetamide, Phenothiazine-10-acetamide','N,N,α-trimethyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N2OS/c1-12(17(20)18(2)3)19-13-8-4-6-10-15(13)21-16-11-7-5-9-14(16)19/h4-12H,1-3H3 |
| SMILES | O=C(C(C)N1C2=C(SC3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)N(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-2-(10H-fenotiazin-10-il)propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 298.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.11 |