Learn More
N,N-5-trimetil-1H-indol-3-etanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-5-Trimethyl-1H-indole-3-ethanamine |
| CAS | 22120-39-4 |
| Fórmula molecular | C13 H18 N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-methylindole, 5-Methyl-N,N-dimethyltryptamine, NSC 88623 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2/c1-10-4-5-13-12(8-10)11(9-14-13)6-7-15(2)3/h4-5,8-9,14H,6-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C)cc12 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-2-(5-metil-1H-indol-3-il)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 202.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.147 |