Learn More
N,N,3,5-Tetrametilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367316 25 g 25 g
11357316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09266.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4913-13-7 | C10H15N | 149.237 g/mol
N,N,3,5-Tetramethylaniline was used in rapid quenching of 1,8-dihydroxyanthraquinone (DHAQ). It was also used as a catalyst in the polymeric synthesis of glycol methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La n,n,3,5-tetrametilanilina se utilizó en la supresión rápida de la 1,8-dihidroxiantraquinona (DHAQ). También se utilizó como catalizador en la síntesis polimérica de metacrilato de glicol.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un sitio fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4913-13-7
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.237
Número MDL MFCD00008307
Clave InChI NBFRQCOZERNGEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, n,n,3,5-tetramethyl, n,n-dimethyl-3,5-xylidine, 3,5-xylidine, n,n-dimethyl, 3,5-dimethylphenyl dimethylamine, acmc-209kew, 5-dimethylamino-m-xylene, 3,5,n,n-tetramethylaniline, n,n-dimethyl-sym-m-xylidine, n,n,3,5-tetramethyl aniline, n,n-3,5-tetramethylbenzenamine
PubChem CID 78625
Nombre IUPAC N,N,3,5-tetrametilanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)N(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,3,5-Tetramethylaniline
Densidad 0.913
Cantidad 25 g
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.544
Número UN UN2810
Beilstein 1933736
Punto de ebullición 226°C to 228°C
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 98%