Learn More
Clorhidrato de N,N,2-trimetil-3,3-difenilpropan-1-amina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N,N,2-trimetil-3,3-difenilpropan-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N,2-Trimethyl-3,3-diphenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 63905-14-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N,N,2-Trimethyl-3,3-diphenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H23 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Propylamine, N,N,2-trimethyl-3,3-diphenyl-, hydrochloride (7CI), Benzenepropanamine, N,N,beta-trimethyl-gamma-phenyl-, hydrochloride (1:1), Benzenepropanamine, N,N,beta-trimethyl-gamma-phenyl-, hydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23N.ClH/c1-15(14-19(2)3)18(16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17;/h4-13,15,18H,14H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(CN(C)C)C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N,N,2-trimetil-3,3-difenilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |