Learn More
N,N'-[(2-hidroxipropano-1,3-diil)bis[oxi(3-acetil-1,4-fenileno)]]dibutanamida, Mikromol™
Descripción
N,N'-[(2-hidroxipropano-1,3-diil)bis[oxi(3-acetil-1,4-fenileno)]]dibutanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide |
| CAS | 1329613-31-1 |
| Nombres de analitos o componentes | N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C27 H34 N2 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Acebutolol Hydrochloride Imp. H (EP), Acebutolol Imp. H (EP), N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide, Acebutolol Hydrochloride Impurity H, Acebutolol Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3;1H/b13-12+; |
| SMILES | CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)COc2ccc(NC(=O)CCC)cc2C(=O)C)c(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[3-acetil-4-[3-[2-acetil-4-(butanoilamino)fenoxi]-2-hidroxipropoxi]fenil]butanamida |
| Mostrar más |