Learn More
N,N'-[[(1-metiletil)imino]-bis[(2-hidroxipropano-1,3-diil)oxi(3-acetil-1,4-fenileno)]]dibutanamida (acebutolol biamina), Mikromol™
Descripción
N,N'-[[(1-metiletil)imino]-bis[(2-hidroxipropano-1,3-diil)oxi(3-acetil-1,4-fenileno)]]dibutanamida (acebutolol biamina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acebutolol Biamine |
| CAS | 1330165-98-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Acebutolol Biamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C33 H47 N3 O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Acebutolol Hydrochloride Imp. G (EP), Acebutolol Imp. G (EP), N,N'-[[(1-Methylethyl)imino]-bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide, Acebutolol Biamine, Acebutolol Hydrochloride Impurity G, Acebutolol Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24) |
| SMILES | CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CN(CC(O)COc2ccc(NC(=O)CCC)cc2C(=O)C)C(C)C)c(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[3-acetil-4-[3-[[3-[2-acetil-4-(butanoilamino)fenoxi]-2-hidroxipropil]-propan-2-ilamino]-2-hidroxipropoxi]fenil]butanamida |
| Mostrar más |